Bromofluoroacétate d'éthyle 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: Bromofluoroacetic ethyl ester, Ethylbromofluoroacetate
PC3164-100G PC3164-25G
APOSPC3164-100GEA 328 EUR InStock
APOSPC3164-100G APOSPC3164-25G
Bromofluoroacétate d'éthyle 98%
Bromofluoroacétate d'éthyle
Versatile fluorinated building block. Intermediate for the synthesis of 2-fluoro-3-hydroxy esters, 2-fluoro-3-keto esters and ethyl 2-fluoroalkanoates, ask for references.
Formule: BrFCHCOOCH₂CH₃
MW: 184,99 g/mol
Point d'ébullition: 154 °C
Densité: 1.565 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: 70 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00042095
Numéro CAS: 401-55-8
EINECS: 206-928-4
ONU: 2810
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité