α,3-Dibromo-2-fluorotoluene
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
APOSPC3168-5GEA 75.7 EUR InStock
APOSPC3168-5G APOSPC3168-1G APOSPC3168-25G
α,3-Dibromo-2-fluorotoluene
α,3-Dibromo-2-fluorotoluene
Formule: C₇H₅Br₂F
MW: 267,92 g/mol
Point d'ébullition: 60 °C/0,1mmHg
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09842442
Numéro CAS: 149947-16-0
ONU: 3261
ADR: 8,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité