2-Chloro-6-fluorobenzaldehyde-O-{[(5-chloro-1-methyl-1H-pyrazol-4-yl)amino]carbonyl}oxime
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: 5-Chloro-4-{[({[(2-chloro-6-fluorophenyl)methylene]amino}oxy)carbonyl]amino}-1-methyl-1H-pyrazole
PC31702-1G PC31702-250MG PC31702-500MG PC31702-5G
APOSPC31702-1GEA 393 EUR InStock
APOSPC31702-1G APOSPC31702-250MG APOSPC31702-500MG APOSPC31702-5G
2-Chloro-6-fluorobenzaldehyde-O-{[(5-chloro-1-methyl-1H-pyrazol-4-yl)amino]carbonyl}oxime
2-Chloro-6-fluorobenzaldehyde-O-{[(5-chloro-1-methyl-1H-pyrazol-4-yl)amino]carbonyl}oxime
Formule: C₁₂H₉Cl₂FN₄O₂
MW: 331,14 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD02179999
Numéro CAS: 648427-16-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité