4'-Chloro-2,2,2-trifluoroacetophenone 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
APOSPC31735-5GEA 114 EUR InStock
APOSPC31735-5G
4'-Chloro-2,2,2-trifluoroacetophenone 97%
4'-Chloro-2,2,2-trifluoroacetophenone
Formule: C₈H₄ClF₃O
MW: 208,5700 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00018686
Numéro CAS: 321-37-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité