2-Fluoro-6-méthoxypyridine
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC3181-1G PC3181-5G
APOSPC3181-1GEA 102 EUR InStock
APOSPC3181-1G APOSPC3181-5G
2-Fluoro-6-méthoxypyridine
2-Fluoro-6-méthoxypyridine
Formule: C₆H₆FNO
Point d'éclair: <60 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09998161
Numéro CAS: 116241-61-3
ONU: 1993
ADR: 3,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité