Ethyl-5-(4-chlorophenyl)-2-(trifluoromethyl)-3-furoate
Fournisseur: Apollo Scientific
PC3183-1G PC3183-5G
APOSPC3183-1GEA 132 EUR InStock
APOSPC3183-1G APOSPC3183-5G
Ethyl-5-(4-chlorophenyl)-2-(trifluoromethyl)-3-furoate
Ethyl-5-(4-chlorophenyl)-2-(trifluoromethyl)-3-furoate
Formule: C₁₄H₁₀ClF₃O₃
MW: 318,68 g/mol
Point de fusion: 91…93 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00275556
Numéro CAS: 175276-59-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité