Ethyl dibromofluoroacetate 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
APOSPC3185-100GEA 575 EUR InStock
APOSPC3185-100G APOSPC3185-25G
Ethyl dibromofluoroacetate 97%
Ethyl dibromofluoroacetate
Formule: C₄H₅Br₂FO₂
MW: 263,89 g/mol
Point d'ébullition: 82 °C/33mmHg
Densité: 1,894 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: >110 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00042068
Numéro CAS: 565-53-7
ONU: 2922
ADR: 8+6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité