Chlorure de 4-chloro-3-(trifluorométhyl)benzènesulfonyle 96%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
APOSPC31887-1GEA 14.7 EUR InStock
APOSPC31887-1G
Chlorure de 4-chloro-3-(trifluorométhyl)benzènesulfonyle 96%
Chlorure de 4-chloro-3-(trifluorométhyl)benzènesulfonyle
Formule: C₇H₃Cl₂F₃O₂S
MW: 279,07 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00024882
Numéro CAS: 32333-53-2
ONU: 1759
ADR: 8,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité