Difluoroacétate d'éthyle 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
APOSPC3200-25GEA 14.7 EUR InStock
APOSPC3200-25G APOSPC3200-100G APOSPC3200-500G
Difluoroacétate d'éthyle 98%
Difluoroacétate d'éthyle
Formule: C₄H₆F₂O₂
MW: 124,09 g/mol
Point d'ébullition: 98…99 °C
Densité: 1,18 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: 23,9 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00013578
Numéro CAS: 454-31-9
EINECS: 207-223-4
ONU: 2924
ADR: 3+8,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité