2,4-Difluorobenzoate d'éthyle 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: Ethyl 2,4-difluorobenzoate
PC3201E-25G PC3201E-100G
APOSPC3201E-25GEA 23.2 EUR InStock
APOSPC3201E-25G APOSPC3201E-100G
2,4-Difluorobenzoate d'éthyle 97%
2,4-Difluorobenzoate d'éthyle
Formule: C₉H₈F₂O₂
MW: 186,16 g/mol
Point d'ébullition: 65…67 °C/15mmHg
Densité: 1.24 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00153149
Numéro CAS: 108928-00-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité