8-Fluoroquinoline
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC3205-1G PC3205-25G PC3205-5G
APOSPC3205-1GEA 21.9 EUR InStock
APOSPC3205-1G APOSPC3205-25G APOSPC3205-5G
8-Fluoroquinoline
8-Fluoroquinoline
Formule: C₉H₆FN
MW: 147,1500 g/mol
Point d'ébullition: 148…150 °C/30mmHg
Densité: 1.215 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01685514
Numéro CAS: 394-68-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité