7-(Trifluoromethyl)-1,2,3,4-tetrahydroquinoline 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
APOSPC32135-5GEA 444 EUR InStock
APOSPC32135-5G
7-(Trifluoromethyl)-1,2,3,4-tetrahydroquinoline 97%
7-(Trifluoromethyl)-1,2,3,4-tetrahydroquinoline
Formule: C₁₀H₁₀F₃N
MW: 201,19 g/mol
Point d'ébullition: 135…140 °C/22mmHg
Point de fusion: 30…34 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00079784
Numéro CAS: 450-62-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité