3-Fluorobenzoate d'éthyle 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC3220-100G PC3220-25G
APOSPC3220-100GEA 46.4 EUR InStock
APOSPC3220-100G APOSPC3220-25G
3-Fluorobenzoate d'éthyle 98%
3-Fluorobenzoate d'éthyle
Formule: C₉H₉FO₂
Point d'ébullition: 94…95 °C/16mmHg
Densité: 1.136 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: 82 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00000336
Numéro CAS: 451-02-5
EINECS: 207-191-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité