Heptafluorobutyrate d'éthyle 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
PC3240-25G PC3240-10G PC3240-5G PC3240-100G
APOSPC3240-25GEA 79.9 EUR InStock
APOSPC3240-25G APOSPC3240-10G APOSPC3240-5G APOSPC3240-100G
Heptafluorobutyrate d'éthyle 98%
Heptafluorobutyrate d'éthyle
Formule: C₆H₅F₇O₂
MW: 242,09 g/mol
Point d'ébullition: 95…98 °C
Densité: 1.396 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: 14 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00000434
Numéro CAS: 356-27-4
EINECS: 206-602-1
ONU: 3272
ADR: 3,II
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité