2-(4-Trifluoromethylpyridin-2-yloxy)ethanol
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 2-(2-Hydroxyethoxy)-4-(trifluoromethyl)pyridine
PC32400-1G PC32400-250MG
APOSPC32400-1GEA 328 EUR InStock
APOSPC32400-1G APOSPC32400-250MG
2-(4-Trifluoromethylpyridin-2-yloxy)ethanol
2-(4-Trifluoromethylpyridin-2-yloxy)ethanol
Formule: C₈H₈F₃NO₂
MW: 207,15 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00126446
Numéro CAS: 257295-59-3
ONU: 2811
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité