Dimethyl (4-fluorobenzyl)malonate
Fournisseur: Apollo Scientific
APOSPC32416-25GEA 865 EUR InStock
APOSPC32416-25G APOSPC32416-5G APOSPC32416-1G
Dimethyl (4-fluorobenzyl)malonate
Dimethyl (4-fluorobenzyl)malonate
Formule: C₁₂H₁₃FO₄
MW: 240,23 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01934558
Numéro CAS: 252938-22-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité