3-Amino-2-methylbenzotrifluoride 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 2-Methyl-3-(trifluoromethyl)aniline
PC3243-100G PC3243-25G PC3243-5G PC3243-500G
APOSPC3243-100GEA 81.2 EUR InStock
APOSPC3243-100G APOSPC3243-25G APOSPC3243-5G APOSPC3243-500G
3-Amino-2-methylbenzotrifluoride 98%
3-Amino-2-methylbenzotrifluoride
Formule: C₈H₈F₃N
MW: 175,16 g/mol
Point d'ébullition: 62…64 °C/4mmHg
Point de fusion: 37…42 °C
Densité: 1.3 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: 96 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00153216
Numéro CAS: 54396-44-0
EINECS: 259-145-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité