Ethyl-4-hydroxy-6-(trifluoromethoxy)quinoline-3-carboxylate 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: Ethyl 4-hydroxy-6-(trifluoromethoxy)quinoline-3-carboxylate
PC3247-1G PC3247-250MG PC3247-5G
APOSPC3247-1GEA 58.2 EUR InStock
APOSPC3247-1G APOSPC3247-250MG APOSPC3247-5G
Ethyl-4-hydroxy-6-(trifluoromethoxy)quinoline-3-carboxylate 97%
Ethyl-4-hydroxy-6-(trifluoromethoxy)quinoline-3-carboxylate
Formule: C₁₃H₁₀F₃NO₄
MW: 301,2200 g/mol
Point de fusion: 297…305 °C (dec.)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00219847
Numéro CAS: 175203-85-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité