Ethyl perfluorononanoate 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC3253-25G PC3253-100G
APOSPC3253-25GEA 183 EUR InStock
APOSPC3253-25G APOSPC3253-100G
Ethyl perfluorononanoate 97%
Ethyl perfluorononanoate
Formule: C₁₁H₅F₁₇O₂
Point d'ébullition: 84…85 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00039245
Numéro CAS: 30377-52-7
EINECS: 250-159-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité