Ethyl-5H-octafluorovalerate 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: Ethyl 2,2,3,3,4,4,5,5-octafluoropentanoate, 5H-Octafluorovaleric acid Ethyl Ester
PC3260A-25G PC3260A-5G
APOSPC3260A-25GEA 299 EUR InStock
APOSPC3260A-25G APOSPC3260A-5G
Ethyl-5H-octafluorovalerate 97%
Ethyl-5H-octafluorovalerate
Formule: C₇H₆F₈O₂
MW: 274,11 g/mol
Point d'ébullition: 180 °C
Densité: 1.453 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00153153
Numéro CAS: 2795-50-8
ONU: 3272
ADR: 3,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité