Ethyl [3,5-bis(trifluoromethyl)benzoyl]acetate
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: Ethyl 3-[3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl]-3-oxopropanoate
PC32700-10G PC32700-1G
APOSPC32700-10GEA 0 EUR InStock
APOSPC32700-10G APOSPC32700-1G
Ethyl [3,5-bis(trifluoromethyl)benzoyl]acetate
Ethyl [3,5-bis(trifluoromethyl)benzoyl]acetate
Formule: C₁₃H₁₀F₆O₃
MW: 328,21 g/mol
Point d'ébullition: 80…82 °C/0.6mmHg
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00052321
Numéro CAS: 175278-02-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité