2,2,2,2'-Tetrafluoroacetophenone 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
Synonyms: 2,2,2-Trifluoro-1-(2-fluorophenyl)ethanone
PC32719-1G PC32719-250MG PC32719-5G
APOSPC32719-1GEA 63.8 EUR InStock
APOSPC32719-1G APOSPC32719-250MG APOSPC32719-5G
2,2,2,2'-Tetrafluoroacetophenone 95%
2,2,2,2'-Tetrafluoroacetophenone
Formule: C₈H₄F₄O
MW: 192,1104 g/mol
Point d'ébullition: 60…62 °C/22mmHg
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00040099
Numéro CAS: 124004-75-7
ONU: 3265
ADR: 8,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité