2-Fluoro-3-iodobenzoic acid
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC32730-1G PC32730-25G PC32730-5G
APOSPC32730-1GEA 37.7 EUR InStock
APOSPC32730-1G APOSPC32730-25G APOSPC32730-5G
2-Fluoro-3-iodobenzoic acid
2-Fluoro-3-iodobenzoic acid
Formule: C₇H₄FIO₂
MW: 266,0083 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD07774248
Numéro CAS: 447464-03-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité