3-Fluoro-2-iodobenzoic acid
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC32731-1G PC32731-5G PC32731-25G
APOSPC32731-1GEA 31.9 EUR InStock
APOSPC32731-1G APOSPC32731-5G APOSPC32731-25G
3-Fluoro-2-iodobenzoic acid
3-Fluoro-2-iodobenzoic acid
Formule: C₇H₄FIO₂
MW: 266,0100 g/mol
Point de fusion: 152…154 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD07774249
Numéro CAS: 387-48-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité