4-Fluoro-2-formylphenylboronic acid
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 4-Fluoro-2-formylbenzeneboronic acid, (4-Fluoro-2-formylphenyl)boronic acid
PC32757-1G PC32757-25G PC32757-5G
APOSPC32757-1GEA 21.9 EUR InStock
APOSPC32757-1G APOSPC32757-25G APOSPC32757-5G
4-Fluoro-2-formylphenylboronic acid
4-Fluoro-2-formylphenylboronic acid
Formule: C₇H₆BFO₃
MW: 167,93 g/mol
Point de fusion: 123…125 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD10697426
Numéro CAS: 825644-26-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité