3-Fluoro-2-formylphenylboronic acid
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
Synonyms: (3-Fluoro-2-formylphenyl)boronic acid, 3-Fluoro-2-formylbenzeneboronic acid
PC32758-1G PC32758-25G PC32758-5G
APOSPC32758-1GEA 21.9 EUR InStock
APOSPC32758-1G APOSPC32758-25G APOSPC32758-5G
3-Fluoro-2-formylphenylboronic acid
3-Fluoro-2-formylphenylboronic acid
Formule: C₇H₆BFO₃
MW: 167,93 g/mol
Point de fusion: 123…127 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD10697421
Numéro CAS: 871126-15-7
ONU: 3261
ADR: 8,II
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité