Boron trifluoridedimethyl sulphide complex 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
PC32794-100G
APOSPC32794-100GEA 464 EUR InStock
APOSPC32794-100G
Boron trifluoridedimethyl sulphide complex 95%
Boron trifluoridedimethyl sulphide complex
Formule: BF₃·S(CH₃)₂
MW: 129,94 g/mol
Point de fusion: –16 °C
Densité: 1.235 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00013193
Numéro CAS: 353-43-5
ONU: 2924
ADR: 3+8,II
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité