Éthyle 4,4,4-trifluoroacétylacétate 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: Ethyl trifluoroacetoacetate, Ethyl 4,4,4-trifluoro-3-oxobutanoate
PC3280-100G PC3280-25G PC3280-500G PC3280-5G
APOSPC3280-100GEA 29 EUR InStock
APOSPC3280-100G APOSPC3280-25G APOSPC3280-500G APOSPC3280-5G
Éthyle 4,4,4-trifluoroacétylacétate 95%
Éthyle 4,4,4-trifluoroacétylacétate
Formule: C₆H₇F₃O₃
MW: 184,11 g/mol
Point d'ébullition: 70 °C/100mmHg
Point de fusion: –39 °C
Densité: 1.259 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: 38 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00000424
Numéro CAS: 372-31-6
EINECS: 206-750-7
ONU: 3272
ADR: 3,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité