Ethyl-4,4,4-trifluorocrotonate 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: Ethyl (E)-4,4,4-trifluorobut-2-enoate, Ethyl 4,4,4-trifluorocrotonate
PC3282-100G PC3282-25G
APOSPC3282-100GEA 314 EUR InStock
APOSPC3282-100G APOSPC3282-25G
Ethyl-4,4,4-trifluorocrotonate 98%
Ethyl-4,4,4-trifluorocrotonate
Formule: C₆H₇F₃O₂
MW: 168,12 g/mol
Point d'ébullition: 113…115 °C
Densité: 1.125 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: 25 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00009903
Numéro CAS: 25597-16-4
ONU: 3272
ADR: 3,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité