6-Chloro-5-fluoro-1H-benzimidazol-2-amine
Fournisseur: Apollo Scientific
PC32852-1G PC32852-50MG PC32852-250MG PC32852-500MG
APOSPC32852-1GEA 635 EUR InStock
APOSPC32852-1G APOSPC32852-50MG APOSPC32852-250MG APOSPC32852-500MG
6-Chloro-5-fluoro-1H-benzimidazol-2-amine
6-Chloro-5-fluoro-1H-benzimidazol-2-amine
Formule: C₇H₅ClFN₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD18089180
Numéro CAS: 142356-64-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité