2-Hydroxy-4-fluorobenzoyl chloride
Fournisseur: Apollo Scientific
PC32864-1G PC32864-250MG PC32864-500MG
APOSPC32864-1GEA 510 EUR InStock
APOSPC32864-1G APOSPC32864-250MG APOSPC32864-500MG
2-Hydroxy-4-fluorobenzoyl chloride
2-Hydroxy-4-fluorobenzoyl chloride
Formule: C₇H₄ClFO₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD13173890
Numéro CAS: 57976-99-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité