3-(Trifluorométhyl)benzoate d'éthyle 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC3287-100G PC3287-25G
APOSPC3287-100GEA 210 EUR InStock
APOSPC3287-100G APOSPC3287-25G
3-(Trifluorométhyl)benzoate d'éthyle 97%
3-(Trifluorométhyl)benzoate d'éthyle
Formule: C₁₀H₉F₃O₂
Point d'ébullition: 100…101 °C/10mmHg
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00013560
Numéro CAS: 76783-59-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité