N'-Hydroxy-2-[4-(trifluoromethyl)phenyl]ethanimidamide
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC32874-1G PC32874-250MG PC32874-50MG PC32874-500MG
APOSPC32874-1GEA 510 EUR InStock
APOSPC32874-1G APOSPC32874-250MG APOSPC32874-50MG APOSPC32874-500MG
N'-Hydroxy-2-[4-(trifluoromethyl)phenyl]ethanimidamide
N'-Hydroxy-2-[4-(trifluoromethyl)phenyl]ethanimidamide
Formule: C₉H₉F₃N₂O
MW: 218,18 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD16077266
Numéro CAS: 1312766-79-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité