Ethyl-3-(trifluoromethyl)crotonate 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
APOSPC3288C-5GEA 102 EUR InStock
APOSPC3288C-5G APOSPC3288C-25G
Ethyl-3-(trifluoromethyl)crotonate 97%
Ethyl-3-(trifluoromethyl)crotonate
Formule: C₇H₉F₃O₂
MW: 182,14 g/mol
Point d'ébullition: 129…130 °C
Point d'éclair: 32 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00040846
Numéro CAS: 24490-03-7
ONU: 3272
ADR: 3,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité