Fer (III) fluorure, anhydre 99%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
Synonyms: Iron trifluoride, Ferric fluoride
PC3291-100G PC3291-50G
APOSPC3291-100GEA 219 EUR InStock
APOSPC3291-100G APOSPC3291-50G
Fer (III) fluorure, anhydre 99%
Fer (III) fluorure
Formule: F₃Fe
MW: 112,84 g/mol
Point de fusion: 1030 °C
Densité: 3.52 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011012
Numéro CAS: 7783-50-8
EINECS: 232-002-4
ONU: 3260
ADR: 8,II
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité