Ethyl-3-(trifluoromethyl)pyrazole-4-carboxylate 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
APOSPC3294-5GEA 111 EUR InStock
APOSPC3294-5G APOSPC3294-25G APOSPC3294-1G
Ethyl-3-(trifluoromethyl)pyrazole-4-carboxylate 97%
Ethyl-3-(trifluoromethyl)pyrazole-4-carboxylate
Formule: C₇H₇F₃N₂O₂
MW: 208,14 g/mol
Point de fusion: 142…148 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00052083
Numéro CAS: 155377-19-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité