Perfluoro-compound FC-40™
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC3312-1KG PC3312-250G
APOSPC3312-1KGEA 665 EUR InStock
APOSPC3312-1KG APOSPC3312-250G
Perfluoro-compound FC-40™
Perfluoro-compound FC-40™
(Fluorinert is a registered trademark of 3M)
Formule: C₂₁F₄₈N₂
Point d'ébullition: 155 °C
Point de fusion: –57 °C
Densité: 1.87 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01632188
Numéro CAS: 51142-49-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité