Tris(perfluorobutyl)amine
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC3312C-100G PC3312C-1KG PC3312C-250G
APOSPC3312C-100GEA 492 EUR InStock
APOSPC3312C-100G APOSPC3312C-1KG APOSPC3312C-250G
Tris(perfluorobutyl)amine
Tris(perfluorobutyl)amine
(Fluorinert is a registered trademark of 3M)
Formule: C₁₂F₂₇N
Point d'ébullition: 178 °C
Point de fusion: –52 °C
Densité: 1.88 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00000436
Numéro CAS: 311-89-7
EINECS: 206-223-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité