2'-Fluoroacétanilide 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC3320-100G
APOSPC3320-100GEA 174 EUR InStock
APOSPC3320-100G
2'-Fluoroacétanilide 98%
2'-Fluoroacétanilide
Formule: C₈H₈FNO
MW: 153,16 g/mol
Point d'ébullition: 140…142 °C/14mmHg
Point de fusion: 76…78 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00000315
Numéro CAS: 399-31-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité