PTFE
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC3329-5KG PC3329-5G
APOSPC3329-5KGEA 0 EUR InStock
APOSPC3329-5KG APOSPC3329-5G
PTFE
PTFE
60 wt % dispersion in water; 0.05-0.5 micron particles.
Formule: (CF₂CF₂)n
Densité: 1.5 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00084455
Numéro CAS: 9002-84-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité