Perfluorooctene-2
Fournisseur: Apollo Scientific
PC3332-1G PC3332-25G PC3332-5G
APOSPC3332-1GEA 161 EUR InStock
APOSPC3332-1G APOSPC3332-25G APOSPC3332-5G
Perfluorooctene-2
Perfluorooctene-2
Formule: C₈F₁₆
MW: 400,07 g/mol
Point d'ébullition: 95…96 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD04038344
Numéro CAS: 65500-50-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité