4'-Fluoroacétanilide 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 4-Fluoroacetanilide, N-(4-Fluorophenyl)acetamide
PC3340-25G
APOSPC3340-25GEA 46.4 EUR InStock
APOSPC3340-25G
4'-Fluoroacétanilide 98%
4'-Fluoroacétanilide
Formule: C₈H₈FNO
MW: 153,16 g/mol
Point de fusion: 151…152 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00016335
Numéro CAS: 351-83-7
EINECS: 206-515-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité