Perfluoro-1-hexène
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC3341-1G PC3341-5G
APOSPC3341-1GEA 109 EUR InStock
APOSPC3341-1G APOSPC3341-5G
Perfluoro-1-hexène
Perfluoro-1-hexène
Formule: C₆F₁₂
MW: 300,05 g/mol
Point d'ébullition: 57 °C
Densité: 1.3525 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD04038339
Numéro CAS: 755-25-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité