1,2-Dichloro-3-fluorobenzene 96%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 2,3-Dichlorofluorobenzene
PC3368-25G PC3368-5G
APOSPC3368-25GEA 77 EUR InStock
APOSPC3368-25G APOSPC3368-5G
1,2-Dichloro-3-fluorobenzene 96%
1,2-Dichloro-3-fluorobenzene
Formule: C₆H₃Cl₂F
MW: 164,9924 g/mol
Point d'ébullition: 80 °C/22mmHg
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00060647
Numéro CAS: 36556-50-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité