Potassium vinyltrifluoroborate 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
APOSPC3373-25GEA 81.5 EUR InStock
APOSPC3373-25G APOSPC3373-100G APOSPC3373-5G
Potassium vinyltrifluoroborate 97%
Potassium vinyltrifluoroborate
Formule: C₂H₃BF₃K
MW: 133,95 g/mol
Point de fusion: 226…230 °C (déc.)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD02093335
Numéro CAS: 13682-77-4
ONU: 3261
ADR: 8,II
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité