Sodium chlorofluoroacetate 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC3376-1G PC3376-5G
APOSPC3376-1GEA 72.5 EUR InStock
APOSPC3376-1G APOSPC3376-5G
Sodium chlorofluoroacetate 98%
Sodium chlorofluoroacetate
Formule: C₂HClFNaO₂
MW: 134.47 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01861160
Numéro CAS: 70395-35-6
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité