3-Fluoro-2-nitrophénol 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC3403-5G PC3403-1G PC3403-25G
APOSPC3403-5GEA 24.8 EUR InStock
APOSPC3403-5G APOSPC3403-1G APOSPC3403-25G
3-Fluoro-2-nitrophénol 98%
3-Fluoro-2-nitrophénol
Formule: C₆H₄FNO₃
MW: 157,10 g/mol
Point de fusion: 37…39 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD07368753
Numéro CAS: 385-01-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité