2-Amino-3-fluorophenol 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
APOSPC3404-5GEA 137 EUR InStock
APOSPC3404-5G APOSPC3404-1G
2-Amino-3-fluorophenol 97%
2-Amino-3-fluorophenol
Formule: C₆H₆FNO
MW: 127,1163 g/mol
Point de fusion: 126…127 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD07368754
Numéro CAS: 53981-23-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité