Chlorure de 2,4-dichloro-5-fluorobenzoyle 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
Synonyms: 2,4-Dichloro-5-fluorobenzene-1-carbonyl chloride
PC3408-25G PC3408-5G
APOSPC3408-25GEA 234 EUR InStock
APOSPC3408-25G APOSPC3408-5G
Chlorure de 2,4-dichloro-5-fluorobenzoyle 98%
Chlorure de 2,4-dichloro-5-fluorobenzoyle
Formule: C₇H₂Cl₃FO
MW: 227,45 g/mol
Point d'ébullition: 143…144 °C/35mmHg
Densité: 1.568 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: >110 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00075341
Numéro CAS: 86393-34-2
EINECS: 428-390-1
ONU: 3265
ADR: 8,II
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité