Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

4-Fluoroaniline 99%

Fournisseur: Apollo Scientific
Danger

APOSPC3410-250GEA 85.8 EUR InStock
APOSPC3410-250G
4-Fluoroaniline 99%
4-Fluoroaniline
Intermediate for the production of Flumazenil.


Formule: C₆H₆FN
MW: 111,12 g/mol
Point d'ébullition: 186…187 °C
Densité: 1,158 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: 73 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00007829
Numéro CAS: 371-40-4
EINECS: 206-735-5
ONU: 2941
ADR: 6.1,III
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité